Learn More
Hexaciclen, TRC
Código de producto. 30396331
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30396331 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30396331 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29076350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexacyclen
CAS 296-35-5
Fórmula molecular C12H30N6
Cantidad 50 mg
Sinónimo Hexaaza-18-crown-6, 1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadecane
Fórmula InChI InChI=1S/C12H30N6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h13-18H,1-12H2
SMILES C1CNCCNCCNCCNCCNCCN1
Nombre IUPAC 1,4,7,10,13,16-hexazaciclooctadecano
Peso molecular (g/mol) 258.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.2532