Learn More
Hexaciclen, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexacyclen |
| CAS | 296-35-5 |
| Fórmula molecular | C12H30N6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Hexaaza-18-crown-6, 1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadecane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H30N6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h13-18H,1-12H2 |
| SMILES | C1CNCCNCCNCCNCCNCCN1 |
| Nombre IUPAC | 1,4,7,10,13,16-hexazaciclooctadecano |
| Peso molecular (g/mol) | 258.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.2532 |