Learn More
Ácido hexacosanoico, TRC
Código de producto. 30391461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391461 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30391461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2909101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexacosanoic acid (Cerotic acid)
CAS 506-46-7
Fórmula molecular C26 H52 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Hexacosanoic acid (8CI, 9CI, ACI), Cerotic acid (6CI, 7CI), Ceratinic acid, Ceric acid, Cerinic acid, Cerylic acid, n-Hexacosanoic acid, NSC 4205
Fórmula InChI InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido hexacosanico
Peso molecular (g/mol) 396.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.3967