Learn More
Hexacosanoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16411047
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16411047 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16411047 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113301
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Hexacosanoic acid is a long-chain fatty acid related to various diseases such as adrenoleukodystrophy (ALD), adrenomyeloneuropathy (AMN) and atherosclerosis.
Hexacosanoic acid is a long-chain fatty acid related to various diseases such as adrenoleukodystrophy (ALD), adrenomyeloneuropathy (AMN) and atherosclerosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexacosanoic acid
CAS 506-46-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H52O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad THF : 5.56 mg/mL (14.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 396.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.69
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation