Learn More
Éster etílico del ácido hexacosanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexacosanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 29030-81-7 |
| Fórmula molecular | C28H56O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Cerotic Acid Ethyl Ester, Ethyl Cerotate, Ethyl Hexacosanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H56O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28(29)30-4-2/h3-27H2,1-2H3 |
| SMILES | [Na+].O=C([O-])C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H]1[C@@H]2C(C=C[C@@H]1C)=C[C@H](C)C[C@@H]2OC(=O)[C@H](C)CC |
| Peso molecular (g/mol) | 424.74 |