Learn More
Ácido hexacosanoico-d4, TRC
Código de producto. 30399513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30399513 10 mg 10 miligramos
30393286 25 mg -
30396366 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30399513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29091210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1194984-85-4
Fórmula molecular C26 D4 H48 O2
Peso molecular (g/mol) 400.71
Sinónimo Cerotic Acid-d4, Ceratinic Acid-d4, Ceric Acid-d4, Cerinic Acid-d4, Cerylic Acid-d4, NSC 4205-d4, n-Hexacosanoic Acid-d4, Hexacosanoic-12,12,13,13-d4 Acid
Nombre IUPAC Ácido 12,12,13,13-tetradeuteriohexacosanoico
SMILES [2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCC)C([2H])([2H])CCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexacosanoic Acid-d4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)/i14D2,15D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.4218