Learn More
Ácido hexacosanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10740751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10740751 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10551681 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10740751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 258211000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 506-46-7 | C26H52O2 | 396.7 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-46-7
Fórmula molecular C26H52O2
Peso molecular (g/mol) 396.7
Número MDL MFCD00002811
Clave InChI XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cerotic acid, ceric acid, ceratinic acid, cerinic acid, hexacosanic acid, cerylic acid, cerotinic acid, n-hexacosanoic acid, unii-d42cqn6p36, cerate
PubChem CID 10469
ChEBI CHEBI:31009
Nombre IUPAC ácido hexacosanico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexacosanoic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 87.0°C to 89.0°C
Color Blanco
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 250.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)24COOH
Índice de refracción 1.4301
Cantidad 100 mg
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.7
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o esponjoso brillante