Learn More
Alfa Aesar™ Hexacosanoic acid, 97%
Código de producto. 15427218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427218 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15427218 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H60726.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Specifications
Nombre del producto químico o material Hexacosanoic acid
CAS 506-46-7
Punto de fusión 87°C to 89°C
Fórmula molecular C26H52O2
Fórmula lineal CH3(CH2)24COOH
Número MDL MFCD00002811
Cantidad 250 mg
Beilstein 1799681
Sinónimo cerotic acid, ceric acid, ceratinic acid, cerinic acid, hexacosanic acid, cerylic acid, cerotinic acid, n-hexacosanoic acid, unii-d42cqn6p36, cerate
Clave InChI XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido hexacosanico
Peso molecular (g/mol) 396.7
PubChem CID 10469
ChEBI CHEBI:31009
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.69
Porcentaje de pureza 97%