Learn More
Ácido hexacosanoico 100 μg/ml en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexacosanoic acid (Cerotic acid) |
| CAS | 506-46-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Hexacosanoic acid (Cerotic acid) |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C26 H52 O2 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido hexacosanico |
| Mostrar más |