Learn More
Ácido hexacosanoico-12,12,13,13-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexacosanoic Acid-d4 |
| CAS | 1194984-85-4 |
| Fórmula molecular | C26 D4 H48 O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Cerotic Acid-d4, Ceratinic Acid-d4, Ceric Acid-d4, Cerinic Acid-d4, Cerylic Acid-d4, NSC 4205-d4, n-Hexacosanoic Acid-d4, Hexacosanoic-12,12,13,13-d4 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)/i14D2,15D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 12,12,13,13-tetradeuteriohexacosanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 400.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.4218 g/mol |
| Mostrar más |