Learn More
Hexacloropropanona, TRC
Código de producto. 30400806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400806 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30400806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH290880100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexachloroacetone
CAS 116-16-5
Fórmula molecular C3 Cl6 O
Cantidad 100 g
Sinónimo 1,1,1,3,3,3-Hexachloro-2-propanone, Hexachloro-2-propanone, 1,1,1,3,3,3-Hexachloropropanone, Bis(trichloromethyl) ketone, HCA, Hexachloro-2-propanone, Hexachloroacetone, NSC 6852, Perchloroacetone
Fórmula InChI InChI=1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexacloropropan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 264.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.808