Learn More
Hexacloropropanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexachloroacetone |
| CAS | 116-16-5 |
| Fórmula molecular | C3 Cl6 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,1,1,3,3,3-Hexachloro-2-propanone, Hexachloro-2-propanone, 1,1,1,3,3,3-Hexachloropropanone, Bis(trichloromethyl) ketone, HCA, Hexachloro-2-propanone, Hexachloroacetone, NSC 6852, Perchloroacetone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9 |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexacloropropan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 264.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.808 |