Learn More
Hexacloronaftaleno-1,8-disulfuro, TRC
Código de producto. 30396633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30396633 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30396633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH290933100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexachloronaphthalene-1,8-disulfide
CAS 35557-82-5
Fórmula molecular C10Cl6S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3,4,5,6,7,8-Hexachloronaphtho[1,8-cd]-1,2-dithiole, Hexachloronaphtho[1,8-cd]-1,2-dithiole
Fórmula InChI InChI=1S/C10Cl6S2/c11-3-1-2-9(7(15)5(3)13)17-18-10(2)8(16)6(14)4(1)12
SMILES ClC1=C(Cl)C2=C3C(SSC3=C(C(Cl)=C2Cl)Cl)=C1Cl
Nombre IUPAC percloronafto[1,8-cd][1,2]ditiol
Peso molecular (g/mol) 396.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.76