Learn More
Hexacloronaftaleno-1,8-disulfuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexachloronaphthalene-1,8-disulfide |
| CAS | 35557-82-5 |
| Fórmula molecular | C10Cl6S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,4,5,6,7,8-Hexachloronaphtho[1,8-cd]-1,2-dithiole, Hexachloronaphtho[1,8-cd]-1,2-dithiole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10Cl6S2/c11-3-1-2-9(7(15)5(3)13)17-18-10(2)8(16)6(14)4(1)12 |
| SMILES | ClC1=C(Cl)C2=C3C(SSC3=C(C(Cl)=C2Cl)Cl)=C1Cl |
| Nombre IUPAC | percloronafto[1,8-cd][1,2]ditiol |
| Peso molecular (g/mol) | 396.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.76 |