Learn More
Hexacloroetano, TRC
Código de producto. 30390997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390997 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30390997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2908501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexachloroethane
CAS 67-72-1
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C2 Cl6
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethane, hexachloro- (8CI,9CI), 1,1,1,2,2,2-Hexachloroethane, 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrachloroethane, Avlothane, Distokal, Distopan, Distopin, Egitol, Ethane hexachloride, Falkitol, Fasciolin, Fron 110, Hexachlorethane, Hexachloroethane, Hexachloroethylene, Mottenhexe, NSC 9224, Perchloroethane, Phenohep
Fórmula InChI InChI=1S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,2-hexacloroetano
Peso molecular (g/mol) 236.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.8131
Porcentaje de pureza >95