Learn More
Hexacloroetano, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12949264 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12949264 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12949264 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S2155
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Hexacloroetano67-72-11000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Nombre del producto químico o material Hexachloroethane
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 67-72-1, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C2Cl6
Número MDL MFCD00000799
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC hexacloroetano
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Peso molecular (g/mol) 236.72
PubChem CID 6214
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:39227
Show More Show Less
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio