Learn More
Hexacloroetano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
100 g
2.50 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11994471 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10143720 100 g Frasco de plástico 100 g
10522161 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10487160 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11994471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148540100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67-72-1 | C2Cl6 | 236.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-72-1
Fórmula molecular C2Cl6
Peso molecular (g/mol) 236.72
Número MDL MFCD00000799
Clave InChI VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexachloroethane, perchloroethane, ethane, hexachloro, avlothane, carbon hexachloride, hexachlorethane, mottenhexe, distokal, distopan, distopin
PubChem CID 6214
ChEBI CHEBI:39227
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexachloroethane
Punto de fusión 184.0°C to 190.0°C
Color Blanco
Densidad 2.0910g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal Cl3CCCl3
Cantidad 10 kg
Beilstein 01,87
Índice Merck 15,4715
Gravedad específica 2.091
Información de solubilidad Solubility in water: 0.05g/L (22°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,>50g/100mL ethanol
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,2-hexacloroetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.74
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina