Learn More
Hexacloroetano-13C1, CDN
Código de producto. 30311490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
Código de producto. Cantidad
30311490 0.5 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30311490 Proveedor CDN N.º de proveedor CDNC40890.5G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexachloroethane 13 C
CAS 93952-15-9
Fórmula molecular 13 C C Cl6
Cantidad 0.5 g
Sinónimo Ethane-13 C, hexachloro- (9 CI), Hexachloroethane-13C1, Hexachloroethane-13 C
Fórmula InChI InChI=1 S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8/i1+1
SMILES Cl[13 C](Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,2-hexacloro(113 C)etano
Peso molecular (g/mol) 237.7321
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.8165 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % 13 C, min 98% Chemical Purity