Learn More
Hexaclorodimetilsulfona, TRC
Código de producto. 30396588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30396588 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30396588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2811901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexachlorodimethyl-sulfone
CAS 3064-70-8
Fórmula molecular C2 Cl6 O2 S
Cantidad 1 g
Sinónimo Methane, 1,1'-sulfonylbis[1,1,1-trichloro- (ACI), 1,1'-Sulfonylbis[1,1,1-trichloromethane] (ACI), Methane, sulfonylbis[trichloro- (9CI), Sulfone, bis(trichloromethyl) (6CI, 7CI, 8CI), Bis(trichloromethyl) sulfone, Chlorosulfona, Hexachlorodimethyl sulfone, N 1386, NSC 21713, PCP 23052, Slimicide E, Hexachlorodimethyl-sulfone
Fórmula InChI InChI=1S/C2Cl6O2S/c3-1(4,5)11(9,10)2(6,7)8
SMILES ClC(Cl)(Cl)S(=O)(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC tricloro(triclorometilsulfonil)metano
Peso molecular (g/mol) 300.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.775