Learn More
Hexaclorodimetilsulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexachlorodimethyl-sulfone |
| CAS | 3064-70-8 |
| Fórmula molecular | C2 Cl6 O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Methane, 1,1'-sulfonylbis[1,1,1-trichloro- (ACI), 1,1'-Sulfonylbis[1,1,1-trichloromethane] (ACI), Methane, sulfonylbis[trichloro- (9CI), Sulfone, bis(trichloromethyl) (6CI, 7CI, 8CI), Bis(trichloromethyl) sulfone, Chlorosulfona, Hexachlorodimethyl sulfone, N 1386, NSC 21713, PCP 23052, Slimicide E, Hexachlorodimethyl-sulfone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2Cl6O2S/c3-1(4,5)11(9,10)2(6,7)8 |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)S(=O)(=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | tricloro(triclorometilsulfonil)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 300.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.775 |