Learn More
Hexaclorociclopentadieno, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12939264 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 mL
missing translation for 'unitSize':
1 ml
Artikelnummer. Cantidad missing translation for 'unitSize'
12939264 1 mL 1 ml
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12939264 missing translation for 'mfr' SPEX Certiprep missing translation for 'supplierNo' S2150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Hexaclorociclopentadieno77-47-41000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Hexachlorocyclopentadiene
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 77-47-4, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C5Cl6
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI VUNCWTMEJYMOOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(C(=C1Cl)Cl)(Cl)Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,5-hexaclorociclopenta-1,3-dieno
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 272.755
PubChem CID 6478
Cantidad 1 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.