Learn More
Ácido hexaclorobiciclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxílico, TRC
Código de producto. 30137531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137531 2.5 g 2.50 g
30137494 5 g 5 g
30012486 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2907682.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-28-6
Fórmula molecular C9 H4 Cl6 O4
Peso molecular (g/mol) 388.84
Sinónimo Chlorendic acid, 5-Norbornene-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,7,7-hexachloro- (6CI,8CI), 1,4,5,6,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,7,7-Hexachlorobicyclo-(2,2,1)hept-5-en-2,3-dicarboxylic acid, 1,4,5,6,7,7-Hexachlorodicyclo-(2.2.1)-5-heptene-2,3-dicarboxylic acid, 2H,3H-Hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid, Chlorendic acid, HET acid, Hexachloroendomethylenetetrahydrophthalic acid, NSC 22231, NSC 41876
Nombre IUPAC (1S,4R)-1,2,3,4,7,7-hexaclorobiciclo[2.2.1]hept-2-ene-5,6-dicarboxílico
SMILES OC(=O)C1C(C(=O)O)[C@]2(Cl)C(=C(Cl)[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorendic acid
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H4Cl6O4/c10-3-4(11)8(13)2(6(18)19)1(5(16)17)7(3,12)9(8,14)15/h1-2H,(H,16,17)(H,18,19)/t1?,2?,7-,8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.8241