Learn More
Hexaclorobenceno, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexachlorobenzene |
| CAS | 118-74-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Hexachlorobenzene |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C6 Cl6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzene, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, Benzene, hexachloro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6-Hexachlorobenzene, Amatin, Anticarie, BHC, Bunt-cure, Bunt-no-more, Co-op Hexa, HCB, HCB (pesticide), Hexachlorobenzene, Julin's carbon chloride, NSC 9243, No Bunt, No Bunt 40, No Bunt 80, No Bunt Liquid, Pentachlorophenyl chloride, Perchlorobenzene, Sanocide, Snieciotox, Zaprawa nasienna sneciotox |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9 |
| SMILES | Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6-hexaclorobenceno |
| Mostrar más |