Learn More
Hexaclorobenceno-13C6, TRC
Código de producto. 30006997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006997 10 mg 10 miligramos
30007515 1 mg 1 miligramo
30005414 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29081710MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93952-14-8
Fórmula molecular 13C6 Cl6
Peso molecular (g/mol) 290.74
Sinónimo Benzene-13C6, hexachloro- (9CI), Hexachlorobenzene 13C6
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexacloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno
SMILES Cl[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexachlorobenzene 13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.8332
Porcentaje de pureza >95%