Learn More
Hexacloroacetona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478890 100 g 100 g
11490857 250 g 250 g
11480857 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478890 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23259.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 116-16-5 | C3Cl6O | 264.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-16-5
Fórmula molecular C3Cl6O
Peso molecular (g/mol) 264.73
Número MDL MFCD00000796
Clave InChI DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexachloroacetone, hexachloro-2-propanone, perchloroacetone, hexachloropropanone, kureha hca, hca weedkiller, perchloro-2-propanone, bis trichloromethyl ketone, acetone, hexachloro, 2-propanone, hexachloro
PubChem CID 8303
ChEBI CHEBI:82243
Nombre IUPAC hexachloropropan-2-one
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexachloroacetone
Punto de fusión -2°C
Punto de ebullición 203°C to 205°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN2661
Beilstein 1707475
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.75
Porcentaje de pureza 99%