Learn More
Hexacloro-1,3-butadieno, TRC
Código de producto. 30405814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405814 5 g -
30401360 100 g 100 g
30407215 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405814 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2907655G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-68-3
Fórmula molecular C4 Cl6
Peso molecular (g/mol) 260.76
Sinónimo 1,3-Butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexachloro-, Butadiene, hexachloro- (6CI,7CI), 1,1,2,3,4,4-Hexachloro-1,3-butadiene, C 46, HCB, Hexachloro-1,3-butadiene, Hexachlorobutadiene, NSC 3701, Perchloro-1,3-butadiene, Perchlorobutadiene
Nombre IUPAC 1,1,2,3,4,4-hexaclorobuta-1,3-dieno
SMILES ClC(=C(Cl)C(=C(Cl)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexachlorobutadiene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4Cl6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.8131