Learn More
Hexacloro-1,3-butadieno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443557 250 g 250 g
11433557 50 g 50 g
11423557 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17316.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-68-3
Fórmula molecular C4Cl6
Peso molecular (g/mol) 260.744
Número MDL MFCD00000836
Clave InChI RWNKSTSCBHKHTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexachloro-1,3-butadiene, hexachlorobutadiene, perchlorobutadiene, hcbd, hexachlorobuta-1,3-diene, dolen-pur, hexachlorbutadiene, 1,3-butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexachloro, 1,3-hexachlorobutadiene, hexachlor-1,3-butadien
PubChem CID 6901
ChEBI CHEBI:5691
Nombre IUPAC 1,1,2,3,4,4-hexaclorobuta-1,3-dieno
SMILES C(=C(Cl)Cl)(C(=C(Cl)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexachloro-1,3-butadiene
Punto de fusión -21°C
Densidad 1.68
Punto de ebullición 215°C
Olor Mild
Índice de refracción 1.555
Cantidad 250 g
Número UN UN2279
Beilstein 1766570
Índice Merck 14,4678
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.76
Porcentaje de pureza 97%