Learn More
Hexacarboniltungsteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389268 10 g 10 g
11379268 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043205.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 14040-11-0 | C6O6W
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14040-11-0
Fórmula molecular C6O6W
Número MDL MFCD00011462
Sinónimo Tungsten hexacarbonyl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexacarbonyltungsten
Punto de fusión 172°C to 174°C
Color Blanco
Densidad 2.65
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Olor Nearly odorless
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Slightly soluble in tetrahydrofuran. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.91
Presión de vapor 1.596hPa (1mm Hg) at 67°C
Forma física cristalino/a/s