Learn More
Hexacarbonilmolibdeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexacarbonylmolybdenum |
| CAS | 13939-06-5 |
| Fórmula molecular | C6MoO6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Molybdenumhexacarbonyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/6CO.Mo/c6*1-2; |
| SMILES | [Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+] |
| Nombre IUPAC | monóxido de carbono;molibdeno |
| Peso molecular (g/mol) | 264 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.8749 |