Learn More
Hexicarbonilcromo, cristalino blanco, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Hexacarbonylchromium is widely used as a catalyst for isomerization of alkenes. It is involved in the hydrogenation of 1,3-conjugated dienes and oxidation of allylic and benzylic positions. It acts as a precursor to prepare phenanthrenes, tricarbonyl(arene)chromium and Fischer carbine complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexacarbonylchromium |
| Punto de fusión | ∽152°C (decomposition) |
| Color | Blanco |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 10 g |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Presión de vapor | 0.35 hPa |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Densidad | 1.77 |
| Información de solubilidad | Soluble in ether,chloroform,tetrahydropyran and methylene chloride. Insoluble in water. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Hexacarbonylchromium
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexacarbonylchromium