Learn More
Hexabromociclododeceno (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30407717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407717 10 g
30399910 5 g
30397743 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29072010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25637-99-4
Fórmula molecular C12H18Br6
Peso molecular (g/mol) 641.7
Sinónimo gamma-Hexabromocyclododecane, β-Hexabromocyclododecane, α-Hexabromocyclododecane, 1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, Hexabromocyclododecane
Nombre IUPAC 1,3,5,7,9,11-hexabromociclododecano
SMILES BrC1CC(Br)CC(Br)CC(Br)CC(Br)CC(Br)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexabromocyclododecane (mix of isomers)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18Br6/c13-7-1-8(14)3-10(16)5-12(18)6-11(17)4-9(15)2-7/h7-12H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.65