Learn More
Hexabromobenzeno, TRC
Código de producto. 30404799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404799 25 g -
30396891 5 g -
30396017 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29480525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-82-1
Fórmula molecular C6 Br6
Peso molecular (g/mol) 551.49
Sinónimo Benzene, 1,2,3,4,5,6-hexabromo-, Benzene, hexabromo- (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6-Hexabromobenzene, AFR 1001, FR-B, HBB, HBB (flame retardant), HBB-S, HBB-b, Hexabromobenzene, NSC 113975, Perbromobenzene, Plasafety HBB
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexabromobenceno
SMILES Brc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexabromobenzene
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.51