Learn More
Hexabromobenzeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexabromobenzene |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 545.51 |