Learn More
Hexabromobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480897 100 g 100 g
11470897 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23295.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-82-1 | C6Br6 | 551.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-82-1
Fórmula molecular C6Br6
Peso molecular (g/mol) 551.49
Número MDL MFCD00000058
Clave InChI CAYGQBVSOZLICD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexabromobenzene, benzene, hexabromo, perbromobenzene, unii-t01859xwir, ccris 5917, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexabromo, hxbbz, hexabioomobenzene, acmc-20aj0o
PubChem CID 6905
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexabromobenceno
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexabromobenzene
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 1912586
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.52
Porcentaje de pureza 97%