Learn More
Cloruro de hexaamminaerutenio(III), 32,1 % mínimo de Ru, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366018 1 g 1 g
11346018 0.25 g 0.25 g
11356018 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11366018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010511.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14282-91-8 | Cl3H18N6Ru | 309.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14282-91-8
Fórmula molecular Cl3H18N6Ru
Peso molecular (g/mol) 309.61
Número MDL MFCD00011478
Clave InChI GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo hexaammineruthenium iii chloride, hexaammineruthenium trichloride, hexaamminetrichlororuthenium, hexaammineruthenium trichloride, hydrate, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, hydrate, ruthenium 3+ chloride ammoniate 1:3:6, hexaammineruthenium iii trichloride, ruthenium 3+ ion hexaamine trichloride, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride
PubChem CID 159731
SMILES N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaammineruthenium(III) chloride
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Número UN UN3288
Información de solubilidad Very soluble in water.
Nombre IUPAC azano;rutenio(3+);tricloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.61
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 32,1% mín.
Forma física Polvo