Learn More
Cloruro de hexaaminorutenio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10662033 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10662033 1 g Frasco de vidrio 1 g
10583884 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10619863 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10662033 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 363340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    151.65€ / 1 g
    Ahorro 25.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14282-91-8 | Cl3H18N6Ru | 309.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14282-91-8
Fórmula molecular Cl3H18N6Ru
Peso molecular (g/mol) 309.61
Número MDL MFCD00011478
Clave InChI GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo hexaammineruthenium iii chloride, hexaammineruthenium trichloride, hexaamminetrichlororuthenium, hexaammineruthenium trichloride, hydrate, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, hydrate, ruthenium 3+ chloride ammoniate 1:3:6, hexaammineruthenium iii trichloride, ruthenium 3+ ion hexaamine trichloride, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride
PubChem CID 159731
SMILES N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaammineruthenium(III) chloride
Color Amarillo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC azano;rutenio(3+);tricloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.61
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexaammineruthenium(III) chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2