Learn More
Cloruro de hexaaminorutenio(II), 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456736 0.25 g 0.25 g
11446736 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23886.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15305-72-3 | ClH12N6Ru | 232.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15305-72-3
Fórmula molecular ClH12N6Ru
Peso molecular (g/mol) 232.66
Número MDL MFCD00011477
Clave InChI MHYZHXDLILNYTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo triton rw 30, azane;ruthenium 2+ ;dichloride, ruthenium iii chloride hexaammoniate, hexaammineruthenium ii chloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaammineruthenium(II) chloride
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 0.25 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.16
Porcentaje de pureza 99.9%