Learn More
Bromuro de hexaamminenickel(II), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410830 100 g 100 g
11400830 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410830 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044482.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 13601-55-3 | Molecular Formula: Ni(NH3)6Br2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13601-55-3
Fórmula molecular Ni(NH3)6Br2
Número MDL MFCD04039935
Sinónimo hexaamminenickel ii bromide, dibromonickel hexaamine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaamminenickel (II) bromide
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.68
Porcentaje de pureza 99.999%
Forma física cristalino/a/s