Learn More
Bromuro de hexaamminenickel(II), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400830 25 g 25 g
11410830 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400830 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044482.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13601-55-3 | Molecular Formula: Ni(NH3)6Br2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13601-55-3
Fórmula molecular Ni(NH3)6Br2
Número MDL MFCD04039935
Sinónimo hexaamminenickel ii bromide, dibromonickel hexaamine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaamminenickel (II) bromide
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.68
Porcentaje de pureza 99.999%
Forma física cristalino/a/s