Learn More
Cloruro de hexaaminocobalto(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492837 100 g 100 g
11482837 25 g 25 g
11402847 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15470.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.08€
    129.65€ / 100 g
    Ahorro 27.43€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6
Hexaamminecobalt(III) chloride is a component of structural biology methods, especially for DNA or RNA, where the positive ions stabilize the tertiary structure of the phosphate backbone, which favors to solve their structure by X-ray crystallography. It serves as an excellent antibacterial and antiviral property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de hexaaminocobalto(III) es un componente de los métodos de biología estructural, especialmente para ADN o ARN, donde los iones positivos estabilizan la estructura terciaria de la cadena principal del fosfato, lo que favorece la resolución de su estructura mediante cristalografía de rayos X. Sirve como una excelente propiedad antibacteriana y antiviral.
Solubilidad
Soluble en amoníaco y agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10534-89-1
Fórmula molecular H18Cl3CoN6
Número MDL MFCD00036304
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaamminecobalt(III) chloride
Densidad 1.71
Olor Odorless
Fórmula lineal [Co(NH3)6]Cl3
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,4675
Información de solubilidad Soluble in ammonia and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.48
Porcentaje de pureza 99%