Learn More
Cloruro de hexaaminocobalto(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782582 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10782582 5 g Frasco de vidrio 5 g
10442761 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10422975 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10782582 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405310050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.90€
    19.65€ / 5 g
    Ahorro 3.25€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6 | 267.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10534-89-1
Fórmula molecular H18Cl3CoN6
Peso molecular (g/mol) 267.47
Número MDL MFCD00036304
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaamminecobalt(III) chloride
Punto de fusión 217°C
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal [Co(NH3)6]Cl3
Índice Merck 15, 4710
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.47
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexaamminecobalt(III) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexaamminecobalt(III) chloride