Learn More
Cloruro de hexaaminocobalto(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10422975 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10422975 100 g Frasco de vidrio 100 g
10782582 5 g Frasco de vidrio 5 g
10442761 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10422975 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405311000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6 | 267.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10534-89-1
Fórmula molecular H18Cl3CoN6
Peso molecular (g/mol) 267.47
Número MDL MFCD00036304
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaamminecobalt(III) chloride
Punto de fusión 217°C
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal [Co(NH3)6]Cl3
Índice Merck 15, 4710
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.47
Porcentaje de pureza 99%