Learn More
Hexa-n-butilditina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11438890
Cambiar vista
Click to view available options
5 g
Código de producto.
11438890 5 g
1 options
Código de producto. 11438890 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12007.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Aplicaciones
La hexa-n-butilditina se utiliza en la formación de enlaces de estaño-carbono catalizado con paladio.Encuentra una aplicación útil en reacciones de desoxigenación y desulfuración.Actúa como una fuente de radicales de tributilstannilo en la química sintética.También se utiliza en la radioyodación de las estirilpiridinas.Además, se utiliza como reactivo para estannilar los haluros de arilo para el acoplamiento de la Stille adicional.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexa-n-butylditin
CAS 813-19-4
Densidad 1.152
Punto de ebullición 197°C to 198°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 124°C
Fórmula molecular C24H54Sn2
Fórmula lineal (CH3CH2CH2CH2)3Sn-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Índice de refracción 1.512
Número MDL MFCD00009417
Cantidad 5 g
Número UN UN2788
Beilstein 3605476
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo hexabutylditin, hexabutildistanano, bis, distannane, hexabutyl, tin, hexabutyldi
Información de solubilidad Immiscible with water.
Clave InChI REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC hexabutildistanano
Peso molecular (g/mol) 580.12
PubChem CID 6327815
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.07
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexa-n-butylditin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexabutyldistannane