Learn More
MedChemExpress Hexa-His
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.62% |
| CAS | 64134-30-1 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 840.85 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (59.46 mM∣Need ultrasonic) |