Learn More
MedChemExpress Hexa-D-arginine
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.32% |
| CAS | 673202-67-0 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 954.14 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (52.40 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (5.24 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Furin Inhibitor II |