Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Llave hexagonal con extremo de bola
Código de producto. 31237673
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
19 mm
Código de producto. Altura (métrico)
31237673 19 mm
1 options
Código de producto. 31237673 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 23800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.95€
    3.90€ / paquete de 1
    Ahorro 0.05€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Llave hexagonal con punta de bola, diseñada para una fijación versátil incluso en ángulos o en espacios de difícil acceso.
  • Tamaño de llave: 3 mm
  • Longitud de la pierna: 126 x 19 mm
  • Superficies de contacto de alta calidad para una larga durabilidad del producto.
  • Recubrimiento protector contra la corrosión
Especificaciones
Material Acero chapado
Altura (métrico) 19 mm
Tipo de producto Llave Allen
Tamaño 3 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso (métrico) 8 g