Learn More
Hex-5-yn-1-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hex-5-yn-1-amine |
| CAS | 15252-45-6 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Hexynylamine, 1-Aminohex-5-yne, 6-Amino-1-hexyne |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11N/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-7H2 |
| SMILES | NCCCCC#C |
| Nombre IUPAC | hex-5-yn-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 97.158 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.089 |