Learn More
MP Biomedicals IgM del virus de la hepatitis E ELISA 3.0 (CE) 96 pocillos
Código de producto. 30564756 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Código de producto. Especies diana
30564756 Humano
1 options
Código de producto. 30564756 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 23160096
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
IgM del virus de la hepatitis E ELISA 3.0 (CE) es un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas destinado a la detección de anticuerpos IgM contra el virus de la hepatitis E (HEV) en suero o plasma humano.
Los pocillos de las tiras de microplacas de poliestireno están recubiertos con un epítopo ORF2 conformacional altamente conservado. El suero o plasma humano, diluido en tampón diluyente, se incuba en estos pocillos recubiertos. Los anticuerpos específicos del VHE, si están presentes, se unirán a los antígenos inmovilizados en la fase sólida. Después de la incubación, los pocillos se lavan completamente para eliminar los materiales no unidos y se agregan a los pocillos anticuerpos monoclonales de ratón anti-IgM humana marcados con peroxidasa de rábano picante. Este anticuerpo marcado se unirá a cualquier complejo antígeno-anticuerpo previamente formado y el exceso de anticuerpos marcados no unidos se elimina mediante lavado. Luego se agrega a cada pocillo una solución de sustrato incolora que contiene 3,3',5,5'-tetrametilbencidina (TMB). La presencia de anticuerpos específicos se indica por la presencia de un color azul después de la incubación, que cambia a amarillo cuando la reacción de color finaliza mediante la adición de ácido. La intensidad del producto amarillo resultante se mide a 450 nm utilizando un espectrofotómetro y es proporcional a la cantidad de anticuerpos presentes en la muestra.
  • Con marcado CE
  • 96 pocillos
  • Para uso por profesionales solamente
  • Para la detección de anticuerpos HEV
Especificaciones
Analitos detectables Virus de la hepatitis E (VHE)
Formato del kit de inmunoensayo Placa de tira 96T pre-recubierta
Tipo de producto ELISA Equipo
Tipo de muestra Suero humano, Plasma humano
Especies diana Humano