Learn More
Bromuro de heteronio, Mikromol™
Descripción
Bromuro de heteronio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heteronium Bromide |
| CAS | 7247-57-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Heteronium Bromide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H22 N O3 S . Br |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Pyrrolidinium, 3-[[2-hydroxy-2-phenyl-2-(2-thienyl)acetyl]oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (1:1), Pyrrolidinium, 3-[(hydroxyphenyl-2-thienylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (9CI), 31814, Heteronium bromide, Hetrum Bromide, 3-Hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, alpha-phenyl-2-thiopheneglycolate (7CI), Pyrrolidinium, 3-hydroxy-1,1-dimethyl-, bromide, alpha-phenyl-2-thiopheneglycolate (8CI), (+/-)-Heteronium bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22NO3S.BrH/c1-19(2)11-10-15(13-19)22-17(20)18(21,16-9-6-12-23-16)14-7-4-3-5-8-14;/h3-9,12,15,21H,10-11,13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3cccs3 |
| Nombre IUPAC | (1,1-dimetilpirrolidin-1-io-3-il) 2-hidroxi-2-fenil-2-tiofen-2-ilacetato;bromuro |
| Mostrar más |