Learn More
Bromuro de heteronio, LoGiCal
Código de producto. 30463062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463062 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463062 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3090.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heteronium Bromide
CAS 7247-57-6
Nombres de analitos o componentes Heteronium Bromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N O3 S . Br
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyrrolidinium, 3-[[2-hydroxy-2-phenyl-2-(2-thienyl)acetyl]oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (1:1), Pyrrolidinium, 3-[(hydroxyphenyl-2-thienylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (9CI), 31814, Heteronium bromide, Hetrum Bromide, 3-Hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, alpha-phenyl-2-thiopheneglycolate (7CI), Pyrrolidinium, 3-hydroxy-1,1-dimethyl-, bromide, alpha-phenyl-2-thiopheneglycolate (8CI), (+/-)-Heteronium bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22NO3S.BrH/c1-19(2)11-10-15(13-19)22-17(20)18(21,16-9-6-12-23-16)14-7-4-3-5-8-14;/h3-9,12,15,21H,10-11,13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES [Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3cccs3
Nombre IUPAC (1,1-dimetilpirrolidin-1-io-3-il) 2-hidroxi-2-fenil-2-tiofen-2-ilacetato;bromuro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 412.34
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.0504 g/mol